Learn More
Sal de ácido trifluoroacético del éster etílico del ácido (E)-5-(3-aminofenil)-2-penten-4-inoico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (E)-5-(3-Aminophenyl)-2-penten-4-ynoic Acid Ethyl Ester Trifluoroacetic Acid Salt |
| CAS | 1346606-68-5 |
| Fórmula molecular | C15H14F3NO4 |
| Cantidad | 25 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H13NO2.C2HF3O2/c1-2-16-13(15)9-4-3-6-11-7-5-8-12(14)10-11;3-2(4,5)1(6)7/h4-5,7-10H,2,14H2,1H3;(H,6,7)/b9-4+; |
| SMILES | CCOC(=O)\C=C\C#Cc1cccc(N)c1.OC(=O)C(F)(F)F |
| Nombre IUPAC | (E)-5-(3-aminofenil)pent-2-en-4-inoato de etilo; ácido 2,2,2-trifluoroacético |
| Peso molecular (g/mol) | 329.27 |