Learn More
(E)-5-(2-carboxvinil)uracilo, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | (E)-5-(2-Carboxvinyl)uracil |
| CAS | 57412-59-6 |
| Fórmula molecular | C7 H6 N2 O4 |
| Cantidad | 250 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H6N2O4/c10-5(11)2-1-4-3-8-7(13)9-6(4)12/h1-3H,(H,10,11)(H2,8,9,12,13)/b2-1+ |
| SMILES | OC(=O)\C=C\C1=CNC(=O)NC1=O |
| Nombre IUPAC | Ácido (E)-3-(2,4-dioxo-1H-pirimidin-5-il)prop-2-enoico |
| Peso molecular (g/mol) | 182.13 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 182.0328 |