Learn More
(E)-5-(2-bromovinil)uracilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (E)-5-(2-Bromovinyl)uracil |
| CAS | 69304-49-0 |
| Fórmula molecular | C6 H5 Br N2 O2 |
| Cantidad | 1 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H5BrN2O2/c7-2-1-4-3-8-6(11)9-5(4)10/h1-3H,(H2,8,9,10,11)/b2-1+ |
| SMILES | Br\C=C\C1=CNC(=O)NC1=O |
| Nombre IUPAC | 5-[(E)-2-bromoetenil]-1H-pirimidina-2,4-diona |
| Peso molecular (g/mol) | 217.02 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 215.9534 |