Learn More
(E)-(4S)-4,5-Isopropilideno-dioxi-1-(2-hidroxi-5-fluorofenil)propenona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (E)-(4S)-4,5-Isopropylidene-dioxy-1-(2-hydroxy-5-fluorophenyl)propenone |
| CAS | 797054-16-1 |
| Fórmula molecular | C14H15FO4 |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | (2E)-3-[(4S)-2,2-Dimethyl-1,3-dioxolan-4-yl]-1-(5-fluoro-2-hydroxyphenyl)-2-propen-1-one |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H15FO4/c1-14(2)18-8-10(19-14)4-6-13(17)11-7-9(15)3-5-12(11)16/h3-7,10,16H,8H2,1-2H3/b6-4+/t10-/m0/s1 |
| SMILES | CC1(C)OC[C@@H](O1)\C=C\C(=O)c2cc(F)ccc2O |
| Nombre IUPAC | (E)-3-[(4S)-2,2-dimetil-1,3-dioxolan-4-il]-1-(5-fluoro-2-hidroxifenil)prop-2-en-1-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 266.26 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 266.0954 |