Learn More
E-4031, MedChemExpress
Código de producto. 16472707
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16472707 50 mg 50 miligramos
16466618 10 mg 10 miligramos
16429187 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16472707 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY15551
MedChemExpress E-4031 is a selective hERG potassium channel blocker for use in class III anti-arrhythmic studies.
E-4031 is a selective hERG potassium channel blocker for use in class III anti-arrhythmic studies.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material E-4031
CAS 113559-13-0
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C21H29Cl2N3O3S
Cantidad 50 mg
Información de solubilidad H2O : ≥ 50 mg/mL (105.39 mM)
SMILES CS(=O)(NC1=CC=C(C(C2CCN(CCC3=NC(C)=CC=C3)CC2)=O)C=C1)=O.[H]Cl.[H]Cl
Peso molecular (g/mol) 474.44
Formula Weight (peso de la fórmula) 474.44
Porcentaje de pureza 96.2%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation