Learn More
E-4031 dihidrocloruro, TRC
Código de producto. 30387914
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30387914 10 mg
30384377 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30387914 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD45390810MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 113559-13-0
Fórmula molecular C21H27N3O3S • 2HCl
Peso molecular (g/mol) 401.5223646
Sinónimo E-4031
SMILES O=C(C1=CC=C(NS(=O)(C)=O)C=C1)C(CC2)CCN2CCC3=NC(C)=CC=C3.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material E-4031 Dihydrochloride
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C21H27N3O3S.2ClH/c1-16-4-3-5-19(22-16)12-15-24-13-10-18(11-14-24)21(25)17-6-8-20(9-7-17)23-28(2,26)27;;/h3-9,18,23H,10-15H2,1-2H3;2*1H