Learn More
Éster etílico del ácido (E)-4-hidroxicrotonoico (~85 %), TRC
Código de producto. 30399328
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 g
Tamaño de la unidad:
2.50 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30399328 2.5 g 2.50 g
1 options
Código de producto. 30399328 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH9184652.5G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (E)-4-Hydroxycrotonoic Acid Ethyl Ester
CAS 10080-68-9
Fórmula molecular C6H10O3
Cantidad 2.5 g
Sinónimo Ethyl trans-4-Hydroxy-2-butenoate, (2E)-4-Hydroxy-2-butenoic Acid Ethyl Ester
Fórmula InChI InChI=1S/C6H10O3/c1-2-9-6(8)4-3-5-7/h3-4,7H,2,5H2,1H3/b4-3+
SMILES CCOC(=O)\C=C\CO
Nombre IUPAC (E)-4-hidroxibut-2-enoato de etilo
Peso molecular (g/mol) 130.14
Formula Weight (peso de la fórmula) 130.063