Learn More
Ácido (E)-4-hidroxicrotónico, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | (2E)-4-Hydroxy-2-butenoic Acid |
| CAS | 24587-49-3 |
| Fórmula molecular | C4 H6 O3 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | (E)-4-Hydroxycrotonic Acid, 2-Butenoic acid, 4-hydroxy-, (2E)-, 2-Butenoic acid, 4-hydroxy-, (E)-, Crotonic acid, 4-hydroxy-, (E)- (8CI), (2E)-4-Hydroxy-2-butenoic acid, (E)-4-Hydroxybut-2-enoic acid, (E)-4-Hydroxycrotonic acid, trans-4-Hydroxycrotonic acid, trans-γ-Hydroxycrotonic |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H6O3/c5-3-1-2-4(6)7/h1-2,5H,3H2,(H,6,7)/b2-1+ |
| SMILES | OC\C=C\C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido (E)-4-hidroxibut-2-enoico |
| Peso molecular (g/mol) | 102.089 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 102.032 |