Learn More
(E)-4-Hidroxi Toremifeno (~5% Isómero Z), TRC
Código de producto. 30137263
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30137263 100 mg 100 miligramos
30010745 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30137263 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH954505100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 177748-22-0
Fórmula molecular C26 H28 Cl N O2
Peso molecular (g/mol) 421.96
Sinónimo (E)-4-[4-Chloro-1-[4-[2-(dimethylamino)ethoxy]phenyl]-2-phenyl-1-butenyl]phenol, (E)-4-Hydroxytoremifene
Nombre IUPAC 4-[(E)-4-cloro-1-[4-[2-(dimetilamino)etoxi]fenil-2-fenil-pero-1-enil]fenol
SMILES CN(C)CCOc1ccc(cc1)\C(=C(/CCCl)\c2ccccc2)\c3ccc(O)cc3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (E)-4-Hydroxy Toremifene
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C26H28ClNO2/c1-28(2)18-19-30-24-14-10-22(11-15-24)26(21-8-12-23(29)13-9-21)25(16-17-27)20-6-4-3-5-7-20/h3-15,29H,16-19H2,1-2H3/b26-25+
Formula Weight (peso de la fórmula) 421.1809