Learn More
(E)-4-Hidroxi Tamoxifeno O-beta-D-Glucurónido, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (E)-4-Hydroxy Tamoxifen O-beta-D-Glucuronide |
| CAS | 152764-51-7 |
| Fórmula molecular | C32H37NO8 |
| Cantidad | 25 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C32H37NO8/c1-4-25(20-8-6-5-7-9-20)26(21-10-14-23(15-11-21)39-19-18-33(2)3)22-12-16-24(17-13-22)40-32-29(36)27(34)28(35)30(41-32)31(37)38/h5-17,27-30,32,34-36H,4,18-19H2,1-3H3,(H,37,38)/b26-25+/t27-,28-,29+,30-,32+/m0/s1 |
| SMILES | CC\C(=C(\c1ccc(OCCN(C)C)cc1)/c2ccc(O[C@@H]3O[C@@H]([C@@H](O)[C@H](O)[C@H]3O)C(=O)O)cc2)\c4ccccc4 |
| Nombre IUPAC | Ácido (2S,3S,4S,5R,6S)-6-[4-[(E)-1-[4-[2-(dimetilamino)etoxi]fenil]-2-fenilbut-1-enil]fenoxi]-3,4,5-trihidroxioxano-2-carboxílico |
| Peso molecular (g/mol) | 563.64 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 563.2519 |