Learn More
(E)-4-hidroxi-N-desmetil tamoxifeno, TRC
Código de producto. 30397240
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30397240 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30397240 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH93849510MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (E)-4-Hydroxy-N-desmethyl Tamoxifen
CAS 114828-90-9
Fórmula molecular C25H27NO2
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C25H27NO2/c1-3-24(19-7-5-4-6-8-19)25(20-9-13-22(27)14-10-20)21-11-15-23(16-12-21)28-18-17-26-2/h4-16,26-27H,3,17-18H2,1-2H3/b25-24+
SMILES CC\C(=C(\c1ccc(O)cc1)/c2ccc(OCCNC)cc2)\c3ccccc3
Nombre IUPAC 4-[(E)-1-[4-[2-(metilamino)etoxi]fenil]-2-fenilbut-1-enil]fenol
Peso molecular (g/mol) 373.49
Formula Weight (peso de la fórmula) 373.2042