Learn More
(E)-4-hidroxi-N-desmetil tamoxifeno, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (E)-4-Hydroxy-N-desmethyl Tamoxifen |
| CAS | 114828-90-9 |
| Fórmula molecular | C25H27NO2 |
| Cantidad | 1 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C25H27NO2/c1-3-24(19-7-5-4-6-8-19)25(20-9-13-22(27)14-10-20)21-11-15-23(16-12-21)28-18-17-26-2/h4-16,26-27H,3,17-18H2,1-2H3/b25-24+ |
| SMILES | CC\C(=C(\c1ccc(O)cc1)/c2ccc(OCCNC)cc2)\c3ccccc3 |
| Nombre IUPAC | 4-[(E)-1-[4-[2-(metilamino)etoxi]fenil]-2-fenilbut-1-enil]fenol |
| Peso molecular (g/mol) | 373.49 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 373.2042 |