Learn More
Éster metílico del ácido (E)-4-formilcinámico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (E)-4-Formylcinnamic Acid Methyl Ester |
| CAS | 58045-41-3 |
| Fórmula molecular | C11H10O3 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | Methyl (E)-p-Formylcinnamate, Methyl (E)-3-(4-Formylphenyl)acrylate, (2E)-3-(4-Formylphenyl)-2-propenoic Acid Methyl Ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H10O3/c1-14-11(13)7-6-9-2-4-10(8-12)5-3-9/h2-8H,1H3/b7-6+ |
| SMILES | COC(=O)\C=C\c1ccc(C=O)cc1 |
| Nombre IUPAC | (E)-3-(4-formilfenil)prop-2-enoato de metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 190.2 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 190.063 |