Learn More
E-4-(Dimetilamino)cinnamaldehído, TRC
Código de producto. 30387630
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30387630 1 mg
30385935 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30387630 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4936141MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 20432-35-3
Fórmula molecular C11H13NO
Peso molecular (g/mol) 175.23
Sinónimo 4-(Dimethylamino)-trans-cinnamaldehyde, (E)-3-[4-(Dimethylamino)phenyl]-2-propenal, (E)-3-(4-Dimethylaminophenyl)-prop-2-enal, trans-p-(Dimethylamino)cinnamaldehyde
SMILES CN(C)c1ccc(\C=C\C=O)cc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material E-4-(Dimethylamino)cinnamaldehyde
Cantidad 1 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C11H13NO/c1-12(2)11-7-5-10(6-8-11)4-3-9-13/h3-9H,1-2H3/b4-3+
Formula Weight (peso de la fórmula) 175.0997