Learn More
Ácido (E)-4-(carboximetoxi)-4-oxobut-2-enoico, Mikromol™
Código de producto. 30050437
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
30050437 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 30050437 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0460.350025
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Ácido (E)-4-(carboximetoxi)-4-oxobut-2-enoico
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (E)-4-(Carboxymethoxy)-4-oxobut-2-enoic Acid
CAS 2169861-24-7
Nombres de analitos o componentes (E)-4-(Carboxymethoxy)-4-oxobut-2-enoic Acid
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C6 H6 O6
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 2-Butenedioic acid, 1-(carboxymethyl) ester, (E)-4-(Carboxymethoxy)-4-oxobut-2-enoic acid
Fórmula InChI InChI=1S/C6H6O6/c7-4(8)1-2-6(11)12-3-5(9)10/h1-2H,3H2,(H,7,8)(H,9,10)/b2-1+
SMILES OC(=O)COC(=O)\C=C\C(=O)O
Nombre IUPAC Ácido (E)-4-(carboximetoxi)-4-oxo-but-2-enoico
Peso molecular (g/mol) 174.108
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 174.0164 g/mol