Learn More
Ácido (E)-4-bromocrotónico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (E)-4-Bromocrotonic Acid |
| CAS | 13991-36-1 |
| Fórmula molecular | C4H5BrO2 |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | (E)-4-Bromobut-2-enoic Acid, trans-4-Bromo-2-butenoic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H5BrO2/c5-3-1-2-4(6)7/h1-2H,3H2,(H,6,7)/b2-1+ |
| SMILES | C(\C(O)=O)=C/CBr |
| Nombre IUPAC | Ácido (E)-4-bromobut-2-enoico |
| Peso molecular (g/mol) | 164.99 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 163.9473 |