Learn More
(E)-4-Bromo-1-cloro-2-metil-2-buteno, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (E)-4-Bromo-1-chloro-2-methyl-2-butene |
| CAS | 114506-04-6 |
| Fórmula molecular | C5 H8 Br Cl |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H8BrCl/c1-5(4-7)2-3-6/h2H,3-4H2,1H3/b5-2+ |
| SMILES | C\C(=C/CBr)\CCl |
| Nombre IUPAC | (E)-4-bromo-1-cloro-2-metilbut-2-eno |
| Peso molecular (g/mol) | 183.47 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 181.9498 |