Learn More
(E)-4,4'-(Triaz-1-eno-1,3-diil)dibenzamida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (E)-4,4'-(Triaz-1-ene-1,3-diyl)dibenzamide |
| CAS | 145855-66-9 |
| Fórmula molecular | C14H13N5O2 |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H13N5O2/c15-13(20)9-1-5-11(6-2-9)17-19-18-12-7-3-10(4-8-12)14(16)21/h1-8H,(H2,15,20)(H2,16,21)(H,17,18) |
| SMILES | NC(=O)c1ccc(NN=Nc2ccc(cc2)C(=O)N)cc1 |
| Nombre IUPAC | 4-[(2E)-2-(4-carbamoilfenil)iminohidrazinil]benzamida |
| Peso molecular (g/mol) | 283.29 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 283.1069 |