Learn More
(E)-4,4'-Dimetoxicalcona, TRC
Código de producto. 30383959
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
500 mg
2.5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30383959 2.5 g
30378732 250 mg
30368998 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30383959 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4609232.5G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 41564-67-4
Fórmula molecular C17H16O3
Peso molecular (g/mol) 268.31
SMILES COc1ccc(\C=C\C(=O)c2ccc(OC)cc2)cc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (E)-4,4'-Dimethoxychalcone
Cantidad 2.5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C17H16O3/c1-19-15-8-3-13(4-9-15)5-12-17(18)14-6-10-16(20-2)11-7-14/h3-12H,1-2H3/b12-5+
Formula Weight (peso de la fórmula) 268.1099