Learn More
Ácido E-4-((3-(piridin-3-il)acrilamido)metil)benzoico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | E-4-((3-(Pyridin-3-yl)acrylamido)methyl)benzoic Acid |
| CAS | 219964-34-8 |
| Fórmula molecular | C16H14N2O3 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 4-[[[1-Oxo-3-(3-pyridinyl)-2-propen-1-yl]amino]methyl]-benzoic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H14N2O3/c19-15(8-5-12-2-1-9-17-10-12)18-11-13-3-6-14(7-4-13)16(20)21/h1-10H,11H2,(H,18,19)(H,20,21)/b8-5+ |
| SMILES | OC(=O)c1ccc(CNC(=O)\C=C\c2cccnc2)cc1 |
| Nombre IUPAC | Ácido 4- (E)-3-piridin-3-ilprop-2-enoil]amino]metil]benzoico |
| Peso molecular (g/mol) | 282.29 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 282.1004 |