Learn More
(E)-4-(3,5-Dimetoxiestirilo)benceno-1,2-diol, TRC
Código de producto. 30386927
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
2.5 mg
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30386927 5 mg 5 miligramos
30377742 1 mg -
30382076 2.5 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30386927 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4791985MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 475231-21-1
Fórmula molecular C16H16O4
Peso molecular (g/mol) 272.3
Sinónimo 4-[(1E)-2-(3,5-Dimethoxyphenyl)ethenyl]-1,2-benzenediol, 3'-Hydroxypterostilbene
SMILES COc1cc(OC)cc(\C=C\c2ccc(O)c(O)c2)c1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (E)-4-(3,5-Dimethoxystyryl)benzene-1,2-diol
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C16H16O4/c1-19-13-7-12(8-14(10-13)20-2)4-3-11-5-6-15(17)16(18)9-11/h3-10,17-18H,1-2H3/b4-3+
Formula Weight (peso de la fórmula) 272.1049