Learn More
- Home
- Products
- Tubos
- Tubos de plástico
- Tygon Tubos de laboratorio E-3603
Tygon Tubos de laboratorio E-3603
Código de producto. 30053745 Tienda Cole-Parmer Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro interior (imperial):
1 in
1,9 cm (1 x 32 in)
1,9 cm (1 x 8 in)
1,9 cm (3 x 16 in)
1,9 cm (3 x 32 in)
1,9 cm (3 x 4 in)
1,9 cm (5 x 8 in)
1/16 in
1/2 in
1/2 in
1/4 in
1/8 in
1 in
3/16 in
3/32 in
3/8 in
3/8 in
5/16 in
5/32 pulg
5/8 in
7/16 in
Diámetro exterior (imperial):
1 in
1,9 cm (3 x 16 in)
1,9 cm (5 x 8 in)
1,9 cm (7 x 8 in)
1,9 cm (9 x 16 in)
1-1/2 in
1-1/8 in
1-14 in
1/2 in
1/4 in
1/8 in
11/16 in
13/16 in
3/16 in
3/32 in
3/4 in
3/8 in
3/8 in
5/16 in
5/32 pulg
7/16 in
7/32 pulg
9/16 in
Tamaño de la unidad:
15 metros
30 product options available for selection
| Código de producto. | Diámetro interior (imperial) | Diámetro exterior (imperial) | Tamaño de la unidad |
|---|---|---|---|
| 30053745 | 1,9 cm (1 x 32 in) | 3/32 in | 15 metros |
| 30053006 | 3/16 in | 5/16 in | 15 metros |
| 30053118 | 1/16 in | 3/16 in | 15 metros |
| 30053473 | 1,9 cm (3 x 32 in) | 7/32 pulg | 15 metros |
| 30053760 | 3/8 in | 1/2 in | 15 metros |
| 30053696 | 5/16 in | 1/2 in | 15 metros |
| 30053276 | 5/8 in | 3/16 in | 15 metros |
| 30054313 | 3/8 in | 1,9 cm (9 x 16 in) | 15 metros |
| 30053495 | 1,9 cm (5 x 8 in) | 1,9 cm (7 x 8 in) | 15 metros |
| 30053718 | 1,9 cm (3 x 4 in) | 1-1/8 in | 15 metros |
| 30052943 | 1,9 cm (3 x 16 in) | 3/8 in | 15 metros |
| 30053720 | 3/32 in | 5/32 pulg | 15 metros |
| 30053855 | 1,9 cm (3 x 4 in) | 1 in | 15 metros |
| 30053739 | 1 in | 1-14 in | 15 metros |
| 30053867 | 1/2 in | 13/16 in | 15 metros |
| 30053227 | 1,9 cm (1 x 8 in) | 1,9 cm (3 x 16 in) | 15 metros |
| 30054243 | 3/8 in | 1,9 cm (5 x 8 in) | 15 metros |
| 30053189 | 1/4 in | 1/2 in | 15 metros |
| 30054308 | 1/2 in | 11/16 in | 15 metros |
| 30053770 | 1/4 in | 3/8 in | 15 metros |
| 30053676 | 1/2 in | 3/4 in | 15 metros |
| 30053448 | 7/16 in | 9/16 in | 15 metros |
| 30053022 | 1/4 in | 7/16 in | 15 metros |
| 30053469 | 5/16 in | 9/16 in | 15 metros |
| 30053520 | 5/16 in | 7/16 in | 15 metros |
| 30053059 | 1/16 in | 1/8 in | 15 metros |
| 30053736 | 5/32 pulg | 7/32 pulg | 15 metros |
| 30053109 | 1/8 in | 1/4 in | 15 metros |
| 30053632 | 1/2 in | 1,9 cm (5 x 8 in) | 15 metros |
| 30054207 | 1 in | 1-1/2 in | 15 metros |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 30 options available.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Código de producto.
30053745
Proveedor
Tygon
N.º de proveedor
ACF00001
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Ideal para aplicaciones de uso general, de laboratorio y de un solo uso. Soporte técnico de aplicaciones gratuito disponible para ayudarle con la selección de tubos. La pared interior lisa y pulida evita acumulaciones. Excelente consistencia de lote a lote para obtener resultados reproducibles. Gran resistencia a la fatiga por flexión. Sin BPA ni ftalatos
Especificaciones
Especificaciones
| Diámetro interior (imperial) | 1,9 cm (1 x 32 in) |
| Material | Tygon E-3603 |
| Diámetro exterior (imperial) | 3/32 in |
| Longitud global (métrico) | 50 ft. |
| Color | Transparente |