Learn More
E-3-(Tributylstannyl)-2-propen-1-amina, TRC
Código de producto. 30453738
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
250 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30453738 250 mg -
30450856 100 mg 100 miligramos
30452091 500 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30453738 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT773975250MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 13-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 202115-92-2
Fórmula molecular C15 H33 N Sn
Peso molecular (g/mol) 346.14
Nombre IUPAC (E)-3-tributylstannylprop-2-en-1-amine
SMILES CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)\C=C\CN
Especificaciones
Nombre del producto químico o material E-3-(Tributylstannyl)-2-propen-1-amine
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/3C4H9.C3H6N.Sn/c3*1-3-4-2;1-2-3-4;/h3*1,3-4H2,2H3;1-2H,3-4H2;
Formula Weight (peso de la fórmula) 347.1635