Learn More
(E)-3-fenilprop-2-enamida (trans-cinamamida), Mikromol™
Descripción
(E)-3-fenilprop-2-enamida (trans-cinamamida)
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | trans-Cinnamamide |
| CAS | 22031-64-7 |
| Nombres de analitos o componentes | trans-Cinnamamide |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C9 H9 N O |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | 2-Propenamide, 3-phenyl-, (2E)-, 2-Propenamide, 3-phenyl-, (E)-, Cinnamamide, (E)- (8CI), (2E)-3-Phenyl-2-propenamide, (E)-3-Phenyl-2-propenamide, (E)-Cinnamamide, U 2422, trans-3-Phenyl-2-propenamide, trans-Cinnamamide, trans-Cinnamic acid amide, trans-Cinnamoylamine, trans-β-(Aminocarbonyl)styrene, Mitomycin Imp. A (EP) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H9NO/c10-9(11)7-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-7H,(H2,10,11)/b7-6+ |
| SMILES | NC(=O)\C=C\c1ccccc1 |
| Nombre IUPAC | (E)-3-fenilprop-2-enamida |
| Mostrar más |