Learn More
(E)-3-penten-1-ol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (E)-3-Penten-1-ol |
| CAS | 764-37-4 |
| Fórmula molecular | C5H10O |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | (E)-Pent-3-en-1-ol, trans-3-Penten-1-ol, (3E)-3-Penten-1-ol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H10O/c1-2-3-4-5-6/h2-3,6H,4-5H2,1H3/b3-2+ |
| SMILES | C\C=C\CCO |
| Nombre IUPAC | (E)-pent-3-en-1-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 86.13 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 86.0732 |