Learn More
(E)-3-Methoxy-5-styrylphenol, TRC
Código de producto. 30481158
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
5 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
2.50 miligramo
25 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30481158 5 mg 5 miligramos
30472926 2.5 mg 2.50 miligramo
30472443 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30481158 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM2670035MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 35302-70-6
Fórmula molecular C15H14O2
Peso molecular (g/mol) 226.27
Sinónimo Phenol, 3-methoxy-5-[(1E)-2-phenylethenyl]-, Phenol, 3-methoxy-5-(2-phenylethenyl)-, (E)-, (E)-3-Hydroxy-5-methoxystilbene, Pinosylvin 3-(methyl ether), Pinosylvin monomethyl ether, Pinosylvin, methyl ether
Nombre IUPAC 3-metaxi-5-[(E)-2-feniletenil]fenol
SMILES COc1cc(O)cc(\C=C\c2ccccc2)c1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (E)-3-Methoxy-5-styrylphenol
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C15H14O2/c1-17-15-10-13(9-14(16)11-15)8-7-12-5-3-2-4-6-12/h2-11,16H,1H3/b8-7+
Formula Weight (peso de la fórmula) 226.0994