Learn More
(E)-3-Hidroxi Tamoxifeno, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Hydroxy Tamoxifen |
| CAS | 82413-20-5 |
| Fórmula molecular | C26 H29 N O2 |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | Phenol, 3-[(1E)-1-[4-[2-(dimethylamino)ethoxy]phenyl]-2-phenyl-1-butenyl]- (9CI), Phenol, 3-[1-[4-[2-(dimethylamino)ethoxy]phenyl]-2-phenyl-1-butenyl]-, (E)-, 3-[(1E)-1-[4-[2-(Dimethylamino)ethoxy]phenyl]-2-phenyl-1-buten-1-yl]phenol, 3-Hydroxytamoxifen, Droloxifene, E-Droloxifene, K 060, K 060E, K 21.060E |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C26H29NO2/c1-4-25(20-9-6-5-7-10-20)26(22-11-8-12-23(28)19-22)21-13-15-24(16-14-21)29-18-17-27(2)3/h5-16,19,28H,4,17-18H2,1-3H3/b26-25+ |
| SMILES | CC\C(=C(\c1ccc(OCCN(C)C)cc1)/c2cccc(O)c2)\c3ccccc3 |
| Nombre IUPAC | 3-[(E)-1-[4-[2-(dimetilamino)etoxi]fenil]-2-fenilbut-1-enil]fenol |
| Peso molecular (g/mol) | 387.51 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 387.2198 |