Learn More
Butanoato de (E)-3-hexenilo, TRC
Código de producto. 30394807
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30394807 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30394807 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH294788100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (E)-3-Hexenyl Butanoate
CAS 53398-84-8
Fórmula molecular C10 H18 O2
Cantidad 100 mg
Sinónimo (E)-3-Hexenyl Butanoate, (E)-Butanoic Acid 2-hexenyl Ester, (E)-Hex-3-en-1-yl Butyrate, Butanoate-trans-3-hexene ester, E-3-Hexenyl Butyrate, trans-3-Hexenyl Butanoate, trans-3-Hexenyl Butyrate
Fórmula InChI InChI=1S/C10H18O2/c1-3-5-6-7-9-12-10(11)8-4-2/h5-6H,3-4,7-9H2,1-2H3/b6-5+
SMILES CCCC(=O)OCC\C=C\CC
Nombre IUPAC Butanoato de [(E)-hex-3-enilo]
Peso molecular (g/mol) 170.249
Formula Weight (peso de la fórmula) 170.131