Learn More
Butanoato de (E)-3-hexenilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (E)-3-Hexenyl Butanoate |
| CAS | 53398-84-8 |
| Fórmula molecular | C10 H18 O2 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | (E)-3-Hexenyl Butanoate, (E)-Butanoic Acid 2-hexenyl Ester, (E)-Hex-3-en-1-yl Butyrate, Butanoate-trans-3-hexene ester, E-3-Hexenyl Butyrate, trans-3-Hexenyl Butanoate, trans-3-Hexenyl Butyrate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H18O2/c1-3-5-6-7-9-12-10(11)8-4-2/h5-6H,3-4,7-9H2,1-2H3/b6-5+ |
| SMILES | CCCC(=O)OCC\C=C\CC |
| Nombre IUPAC | Butanoato de [(E)-hex-3-enilo] |
| Peso molecular (g/mol) | 170.249 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 170.131 |