Learn More
Ácido (E)-3-hexenoico, TRC
Código de producto. 30391021
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
Tamaño de la unidad:
50 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30391021 50 g 50 g
1 options
Código de producto. 30391021 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH29495350G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (E)-3-Hexenoic Acid
CAS 1577-18-0
Fórmula molecular C6H10O2
Cantidad 50 g
Sinónimo (3E)-3-Hexenoic Acid, (3E)-Hex-3-enoic Acid, (E)-Hex-3-enoic Acid, 3(E)-Hexenoic Acid, trans-3-Hexenoic Acid
Fórmula InChI InChI=1S/C6H10O2/c1-2-3-4-5-6(7)8/h3-4H,2,5H2,1H3,(H,7,8)/b4-3+
SMILES CC\C=C\CC(=O)O
Nombre IUPAC ácido (E)-hex-3-enoico
Peso molecular (g/mol) 114.14
Formula Weight (peso de la fórmula) 114.0681