Learn More
(E)-3-(furan-2-il)acrilaldehído, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (E)-3-(Furan-2-yl)acrylaldehyde |
| CAS | 39511-08-5 |
| Fórmula molecular | C7H6O2 |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | (2E)-3-(2-Furanyl)-2-propenal, (2E)-3-(2-Furyl)acrolein, (2E)-3-(2-Furyl)prop-2-enal, (E)-3-(2-Furanyl)acrolein, (E)-3-(2-Furyl)-2-propenal, (E)-3-(2-Furyl)acrolein, (E)-3-(Furan-2-yl)-2-propenal, (E)-3-(Furan-2-yl)propenal, trans-3-(2-Furanyl)propenal, trans-3-(2-Furyl)-2-propenal, trans-3-(2-Furyl)acrolein, trans-beta-2-Furylacrolein |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H6O2/c8-5-1-3-7-4-2-6-9-7/h1-6H/b3-1+ |
| SMILES | O=C\C=C\c1occc1 |
| Peso molecular (g/mol) | 122.12 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 122.0368 |