Learn More
Clorhidrato de (E)-3-(dibenzo[b,e]oxepin-11(6H)-ilideno)-N-metilpropan-1-amina (clorhidrato de desmetildoxepina), Mikromol™
Descripción
Clorhidrato de (E)-3-(dibenzo[b,e]oxepin-11(6H)-ilideno)-N-metilpropan-1-amina (clorhidrato de desmetildoxepina)
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Doxepin Related Compound C |
| CAS | 4504-96-5 |
| Nombres de analitos o componentes | Doxepin Related Compound C |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C18 H19 N O . Cl H |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | E-3-(dibenzo[b,e]oxepin-11(6H)-ylidene)-N-methylpropan-1-amine hydrochloride, N-Desmethyl (E)-Doxepin Hydrochloride, Doxepin Related Compound C as Hydrochloride, Doxepin Hydrochloride Impurity C as Hydrochloride, Doxepin Impurity C as Hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H19NO.ClH/c1-19-12-6-10-16-15-8-3-2-7-14(15)13-20-18-11-5-4-9-17(16)18;/h2-5,7-11,19H,6,12-13H2,1H3;1H/b16-10+; |
| SMILES | Cl.CNCC\C=C\1/c2ccccc2COc3ccccc13 |
| Nombre IUPAC | (3E)-3-(6H-benzo[c][1]benzoxepin-11-ilideno)-N-metilpropan-1-amina;clorhidrato |
| Mostrar más |