Learn More
Éster dietílico del ácido (E)-(3-ciano-2-metil-2-propenil)-fosfónico (~10 % isómero Z), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (E)-(3-Cyano-2-methyl-2-propenyl)-phosphonic Acid Diethyl Ester |
| CAS | 82648-70-2 |
| Fórmula molecular | C9H16NO3P |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | [(2E)-3-Cyano-2-methyl-2-propenyl]-phosphonic Acid Diethyl Ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H16NO3P/c1-4-12-14(11,13-5-2)8-9(3)6-7-10/h6H,4-5,8H2,1-3H3/b9-6+ |
| SMILES | CCOP(=O)(C\C(=C\C#N)\C)OCC |
| Nombre IUPAC | (E)-4-dietoxifosforil-3-metilbut-2-enonitrilo |
| Peso molecular (g/mol) | 217.2 |