Learn More
Ácido (E)-3-cloro-4-hidroxicinámico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (E)-3-Chloro-4-hydroxycinnamic Acid |
| CAS | 1266249-44-8 |
| Fórmula molecular | C9H7ClO3 |
| Cantidad | 2.5 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H9ClO3/c1-14-10(13)5-3-7-2-4-9(12)8(11)6-7/h2-6,12H,1H3/b5-3+ |
| SMILES | OC(=O)\C=C\c1ccc(O)c(Cl)c1 |
| Nombre IUPAC | (E)-3-(3-cloro-4-hidroxifenil)prop-2-enoato de metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 198.6 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 198.0084 |