Learn More
(E)-3-Cloro-2-propen-1-ol, TRC
Código de producto. 30011807
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30011807 50 mg 50 miligramos
30005570 100 mg 100 miligramos
30008069 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30011807 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC42170050MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4643-06-5
Fórmula molecular C3 H5 Cl O
Peso molecular (g/mol) 92.5242
Sinónimo 2-Propen-1-ol, 3-chloro-, (E)- (8CI), 2-Propen-1-ol, 3-chloro-, trans- (6CI), (E)-3-Chloro-2-propen-1-ol, (E)-3-Chloroallyl alcohol, trans-3-Chloro-2-propen-1-ol, trans-3-Chloroallyl alcohol
Nombre IUPAC (E)-3-cloroprop-2-en-1-ol
SMILES OC\C=C\Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (E)-3-Chloro-2-propen-1-ol
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C3H5ClO/c4-2-1-3-5/h1-2,5H,3H2/b2-1+
Formula Weight (peso de la fórmula) 92.0029