Learn More
Ácido (E)-3-bromoacrílico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (E)-3-Bromoacrylic Acid |
| CAS | 6213-89-4 |
| Fórmula molecular | C3H3O2Br |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C3H3BrO2/c4-2-1-3(5)6/h1-2H,(H,5,6)/b2-1+ |
| SMILES | OC(=O)\C=C\Br |
| Nombre IUPAC | Ácido (E)-3-bromoprop-2-enoico |
| Peso molecular (g/mol) | 150.96 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 149.9316 |