Learn More
Ácido (E)-3-bromo-4-hidroxicinámico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (E)-3-Bromo-4-hydroxycinnamic Acid |
| CAS | 67808-77-9 |
| Fórmula molecular | C9H7BrO3 |
| Cantidad | 250 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H7BrO3/c10-7-5-6(1-3-8(7)11)2-4-9(12)13/h1-5,11H,(H,12,13)/b4-2+ |
| SMILES | OC(=O)\C=C\c1ccc(O)c(Br)c1 |
| Nombre IUPAC | Ácido (E)-3-(3-bromo-4-hidroxifenil)prop-2-enoico |
| Peso molecular (g/mol) | 243.06 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 241.9579 |