Learn More
Éster de pinacol de ácido (E)-3-acetoxi-1-propenilborónico, 97 %, ACROS Organics™
Código de producto. 10482780 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10482780 1 g Frasco de vidrio 1 g
1 options
Código de producto. 10482780 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 430290010
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (E)-3-Acetoxy-1-propenylboronic acid pinacol ester
CAS 161395-97-7
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Color De incoloro a amarillo
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C11H19BO4
Número MDL MFCD03788751
Cantidad 1 g
Sinónimo 3-acetoxy-1-propenylboronic acid pinacol ester, e-3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl allyl acetate, 2-3-acetoxy-1-propenyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 2e-3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-2-propen-1-yl acetate, 2e-3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl prop-2-en-1-yl acetate, e-3-acetoxy-1-propenylboronic acid 2,3-dimethylbutane-2,3-diyl ester
Clave InChI ZXBRLGZFCXGTBA-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(=O)OCC=CB1OC(C)(C)C(C)(C)O1
Nombre IUPAC acetato de [(E)-3-(4,4,5,5-tetrametil-1,3,2-dioxaborolan-2-il)prop-2-enil]
Peso molecular (g/mol) 226.08
PubChem CID 11264613
Formula Weight (peso de la fórmula) 226.08
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • (E)-3-Acetoxy-1-propenylboronic acid pinacol ester
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.