Learn More
(E)-3-(5-nitrofuran-2-il)acrilaldehído, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (E)-3-(5-Nitrofuran-2-yl)acrylaldehyde |
| CAS | 52661-56-0 |
| Fórmula molecular | C7H5NO4 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | (2E)-3-(5-Nitro-2-furanyl)-2-propenal, (E)-3-(5-Nitro-2-furyl)acrolein, trans-3-(5-Nitro-2-furyl)acrolein |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H5NO4/c9-5-1-2-6-3-4-7(12-6)8(10)11/h1-5H/b2-1+ |
| SMILES | C(=C\C1=CC=C([N+](=O)[O-])O1)/C=O |
| Nombre IUPAC | (E)-3-(5-nitrofuran-2-il)prop-2-enal |
| Peso molecular (g/mol) | 167.12 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 167.0219 |