Learn More
(E)-(3-(4-hidroxi-3-metoxifenil)acriloil)glicina, TRC
Código de producto. 30401741
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
30401741 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 30401741 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH89345050MG
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Nombre del producto químico o material (E)-(3-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)acryloyl)glycine
CAS 1220-05-9
Fórmula molecular C12H13NO5
Cantidad 50 mg
Sinónimo Glycine, N-(4-hydroxy-3-methoxycinnamoyl)- (6CI, 7CI, 8CI), Glycine, N-[3-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)-1-oxo-2-propenyl]- (9CI), N-[3-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)-1-oxo-2-propen-1-yl]glycine (ACI), (3-Methoxy-4-hydroxycinnamoyl)glycine, 2-[3-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)prop-2-enoylamino]acetic acid, Feruloylglycine, N-Feruloylglycine
Fórmula InChI InChI=1S/C12H13NO5/c1-18-10-6-8(2-4-9(10)14)3-5-11(15)13-7-12(16)17/h2-6,14H,7H2,1H3,(H,13,15)(H,16,17)/b5-3+
SMILES O=C(O)CNC(/C=C/C1=CC(OC)=C(O)C=C1)=O
Nombre IUPAC (E)-(3-(4-hidroxi-3-metoxifenil)acriloil)glicina
Peso molecular (g/mol) 251.24
Formula Weight (peso de la fórmula) 251.08
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.