Learn More
(E)-3,4-Dihidroxibenzilidenoacetona, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15443327
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15443327 1 g 1 g
15453327 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15443327 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H25901.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-09-2026
Añadir a la cesta
CAS: 123694-03-1 | C10H10O3 | 178.187 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 123694-03-1
Fórmula molecular C10H10O3
Peso molecular (g/mol) 178.187
Número MDL MFCD00916691
Clave InChI YIFZKRGUGKLILR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-buten-2-one,4-3,4-dihydroxyphenyl-, 3e, 3,4-dihydroxybenzalacetone, acmc-20dpit
PubChem CID 53446072
Nombre IUPAC 4-(3,4-dihidroxifenil)but-3-en-2-ona
SMILES CC(=O)C=CC1=CC(=C(C=C1)O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (E)-3,4-Dihydroxybenzylideneacetone
Punto de fusión 173°C to 175°C
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 178.19
Porcentaje de pureza 97%