Learn More
(E)-(3,4-Dihidro-7-metoxi-1(2H)-naftalenilideno)acetonitrilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (E)-(3,4-Dihydro-7-methoxy-1(2H)-naphthalenylidene)acetonitrile |
| CAS | 178676-65-8 |
| Fórmula molecular | C13H13NO |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | (2E)-2-(7-methoxytetralin-1-ylidene)acetonitrile, (E)-(3,4-Dihydro-7-methoxy-1(2H)-naphthalenylidene)acetonitrile |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H13NO/c1-15-12-6-5-10-3-2-4-11(7-8-14)13(10)9-12/h5-7,9H,2-4H2,1H3/b11-7+ |
| SMILES | COc1ccc2CCC\C(=C/C#N)\c2c1 |
| Nombre IUPAC | (2E)-2-(7-metoxi-3,4-dihidro-2H-naftalen-1-ilideno)acetonitrilo |
| Peso molecular (g/mol) | 199.25 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 199.0997 |