Learn More
E-3-(4-Benciloxi)-1-(2,4-bisbenciloxi-6-hidroxi)fenil)propenona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | E-3-(4-Benzyloxy)-1-((2.4-bisbenzyloxy-6-hydroxy)phenyl)propenone |
| CAS | 88607-79-8 |
| Fórmula molecular | C36H30O5 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | (2E)-1-[2-Hydroxy-4,6-bis(phenylmethoxy)phenyl]-3-[4-(phenylmethoxy)phenyl]-2-propen-1-one |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C36H30O5/c37-33(21-18-27-16-19-31(20-17-27)39-24-28-10-4-1-5-11-28)36-34(38)22-32(40-25-29-12-6-2-7-13-29)23-35(36)41-26-30-14-8-3-9-15-30/h1-23,38H,24-26H2/b21-18+ |
| SMILES | Oc1cc(OCc2ccccc2)cc(OCc3ccccc3)c1C(=O)\C=C\c4ccc(OCc5ccccc5)cc4 |
| Nombre IUPAC | (E)-1-[2-hidroxi-4,6-bis(fenilmetoxi)fenil]-3-(4-fenilmetoxifenil)prop-2-en-1-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 542.62 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 542.2093 |