Learn More
Clorhidrato de (E)-3-(4-amino-3,5-dimetilfenil)acrilonitrilo, TRC
Código de producto. 30318345
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30318345 1 mg 1 miligramo
1 options
Código de producto. 30318345 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA6073401MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (2E)-3-(4-Amino-3,5-dimethylphenyl)prop-2-enenitrile Hydrochloride
CAS 661489-23-2
Fórmula molecular C11 H12 N2 . Cl H
Cantidad 1 mg
Sinónimo 2-Propenenitrile, 3-(4-amino-3,5-dimethylphenyl)-, hydrochloride (1:1), (2E)-, 2-Propenenitrile, 3-(4-amino-3,5-dimethylphenyl)-, monohydrochloride, (2E)- (9CI), (E)-3-(4-Amino-3,5-dimethylphenyl)-2-propenenitrile hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C11H12N2.ClH/c1-8-6-10(4-3-5-12)7-9(2)11(8)13;/h3-4,6-7H,13H2,1-2H3;1H/b4-3+;
SMILES Cl.Cc1cc(\C=C\C#N)cc(C)c1N
Nombre IUPAC (E)-3-(4-amino-3,5-dimetilfenil)prop-2-enonitrilo;clorhidrato
Peso molecular (g/mol) 208.69
Formula Weight (peso de la fórmula) 208.0767