Learn More
Ácido (E)-3-(3-(trifluorometil)fenil)acrílico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (E)-3-(3-(Trifluoromethyl)phenyl)acrylic Acid |
| CAS | 67801-07-4 |
| Fórmula molecular | C10H7F3O2 |
| Cantidad | 2.5 g |
| Sinónimo | (2E)-3-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]-2-propenoic Acid, (E)-3-(3-Trifluoromethylphenyl)-2-propenoic Acid, (E)-3-(Trifluoromethyl)cinnamic Acid, (E)-m-(Trifluoromethyl)cinnamic Acid, trans-3-(3-Trifluoromethylphenyl)-2-propenoic Acid, trans-3-(3-Trifluoromethylphenyl)acrylic Acid, trans-3-(Trifluoromethyl)cinnamic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H7F3O2/c11-10(12,13)8-3-1-2-7(6-8)4-5-9(14)15/h1-6H,(H,14,15)/b5-4+ |
| SMILES | OC(=O)\C=C\c1cccc(c1)C(F)(F)F |
| Nombre IUPAC | Ácido (E)-3-[3-(trifluorometil)fenil]prop-2-enoico |
| Peso molecular (g/mol) | 216.16 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 216.0398 |