Learn More
(E)-3-(3-(Trifluorometil)fenil)acrilaldehído (>90%), TRC
Código de producto. 30456727
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30456727 5 g 5 g
30451457 1 g 1 g
30453731 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30456727 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT7916205G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 262268-58-6
Fórmula molecular C10H7F3O
Peso molecular (g/mol) 200.16
Sinónimo (2E)-3-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]-2-propenal, (2E)-3-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]prop-2-enal
Nombre IUPAC (E)-3-[3-(trifluorometil)fenil]prop-2-enal
SMILES FC(F)(F)c1cccc(\C=C\C=O)c1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (E)-3-(3-(Trifluoromethyl)phenyl)acrylaldehyde
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C10H7F3O/c11-10(12,13)9-5-1-3-8(7-9)4-2-6-14/h1-7H/b4-2+
Formula Weight (peso de la fórmula) 200.0449