Learn More
Éster de pinacol de ácido (E)-3,3-dietoxi-1-propenilborónico, 97 %, ACROS Organics™
Código de producto. 10175847 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10175847 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 10175847 Proveedor Thermo Scientific N.º de proveedor 430280010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (E)-3, 3-Diethoxy-1-propenylboronic acid pinacol ester
CAS 153737-25-8
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Color Incolora
Punto de ebullición 135.0°C to 145.0°C (0.1 Torr)
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Fórmula molecular C13H25BO4
Índice de refracción 1.441
Número MDL MFCD03788737
Cantidad 1 g
Sinónimo 3,3-diethoxy-1-propenylboronic acid pinacol ester, e-2-3,3-diethoxyprop-1-en-1-yl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 3,3-diethoxy-trans-1-propenylboronic acid pinacol ester, 1,3,2-dioxaborolane, 2-3,3-diethoxy-1-propen-1-yl-4,4,5,5-tetramethyl, 2-e-3,3-diethoxy-1-propenyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 2-1e-3,3-diethoxyprop-1-en-1-yl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, e-3,3-diethoxy-1-propenylboronic acid pinacol ester, 3,3-diethoxy-1-propenylboronic acid picanol ester, e + z, 3-propene aldehyde-boronic acid pinacol ester diethyl acetal, e-2-3,3-diethoxyprop-1-enyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
Clave InChI ZXGPKUGXWIEUJA-MDZDMXLPSA-N
SMILES B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C=CC(OCC)OCC
Nombre IUPAC 2-[(E)-3,3-dietoxiprop-1-enil]-4,4,5,5-tetrametil-1,3,2-dioxaborolano
Peso molecular (g/mol) 256.15
PubChem CID 11065022
Formula Weight (peso de la fórmula) 256.15
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido