Learn More
(E)-3-(2-fluorofenil)-N-((S)-1-(3,4-dihidro-2H-benzo[1,4]oxazin-6-il)-etil]acrilamida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (E)-3-(2-Fluorophenyl)-N-[(S)-1-(3,4-dihydro-2H-benzo[1,4]oxazin-6-yl)-ethyl]acrylamide |
| CAS | 697287-48-2 |
| Fórmula molecular | C19H19FN2O2 |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | N-[(1S)-1-(3,4-Dihydro-2H-1,4-benzoxazin-6-yl)ethyl]-3-(2-fluorophenyl)-2-propenamide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C19H19FN2O2/c1-13(15-6-8-18-17(12-15)21-10-11-24-18)22-19(23)9-7-14-4-2-3-5-16(14)20/h2-9,12-13,21H,10-11H2,1H3,(H,22,23)/b9-7+/t13-/m0/s1 |
| SMILES | C[C@H](NC(=O)\C=C\c1ccccc1F)c2ccc3OCCNc3c2 |
| Nombre IUPAC | (E)-N-[(1S)-1-(3,4-dihidro-2H-1,4-benzoxazin-6-il)etil]-3-(2-fluorofenil)prop-2-enamida |
| Peso molecular (g/mol) | 326.36 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 326.1431 |