Learn More
(E)-3-[2-(7-cloro-2-quinolinil)etenil]benzaldehído, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (E)-3-[2-(7-Chloro-2-quinolinyl)ethenyl]benzaldehyde |
| CAS | 120578-03-2 |
| Fórmula molecular | C18 H12 Cl N O |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 3-[(1E)-2-(7-Chloro-2-quinolinyl)ethenyl]benzaldehyde |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H12ClNO/c19-16-7-5-15-6-9-17(20-18(15)11-16)8-4-13-2-1-3-14(10-13)12-21/h1-12H/b8-4+ |
| SMILES | Clc1ccc2ccc(\C=C\c3cccc(C=O)c3)nc2c1 |
| Nombre IUPAC | 3-[(E)-2-(7-cloroquinolin-2-il)etenil]benzaldehído |
| Peso molecular (g/mol) | 293.75 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 293.0607 |