Learn More
E 215, CTR
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Sodium Ethyl Parahydroxybenzoate |
| CAS | 35285-68-8 |
| Fórmula molecular | C9 H9 O3 . Na |
| Cantidad | 10 g |
| Sinónimo | Sodium Ethyl Parahydroxybenzoate, p-Hydroxybenzoic acid ethyl ester sodium deriv., 4-Hydroxybenzoic acid ethyl ester sodium salt, Ethyl 4-hydroxybenzoate sodium salt, Ethyl p-hydroxybenzoate sodium salt, Sodium ethyl p-hydroxybenzoate, Sodium p-(carbethoxy)phenoxide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H10O3.Na/c1-2-12-9(11)7-3-5-8(10)6-4-7;/h3-6,10H,2H2,1H3;/q;+1/p-1 |
| SMILES | [Na+].CCOC(=O)c1ccc([O-])cc1 |
| Nombre IUPAC | 4-etoxicarbonilfenolato de sodio |
| Peso molecular (g/mol) | 188.16 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 188.0449 |